主要文件
27031
Supelco
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$475.00
$475.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$475.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
$475.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
体积
4 mL
配件
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)