主要文件
23205-U
Supelco
节省空间型存放架
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
别名:
样品瓶架,用于放置 15 和 16mm 样品瓶,每盒5 个
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$340.00
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 EA
$340.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
red polypropylene rack
描述
vial size: 4 mL
特点
positions 48 vials per rack
包装
pkg of 5 ea
管架长度 × 宽度 × 高度
268 mm × 95 mm × 30 mm
孔开口
15.5 mm
相容性
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在您的螺旋盖和压接密封瓶中对样本进行经济而便捷的储存。当空管或满管时都可被堆叠。可 120°C 高温高压灭菌。每箱含有 5 组。
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)