product name
槲皮素, ≥95% (HPLC), solid
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
mp
316.5 °C
溶解度
water: practically insoluble
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C(O)C2=O)=C1
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
InChI 密鑰
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 槲皮素是一种抗氧化剂,可逆转2型糖尿病患者高血糖和高血糖血清的免疫抑制作用。
- 它已被用作 欧洲黑蜂的一种解毒植物化学物质。
- 它被用作DPPH(2,2-二苯基-1-苦肼)自由基清除实验中的阳性对照。它还可用于制作总黄酮含量测定的校准曲线。
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide