化驗
≥97.0% (HPLC)
雜質
≤12% water
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI 密鑰
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 测试其对成骨细胞增殖、迁移及小鼠成骨前细胞系(MC3T3-E1 细胞)中分化的影响
- 用作玉米烯酮(ZEA)诱导的氧化应激和 HEPG2 细胞中的细胞凋亡的抗氧化剂和肝保护剂
- 用作一种神经保护剂,以对抗氯化镉(CdCl2)诱导的大鼠海马损伤和记忆缺陷
- 用作抗炎剂,与芹菜素一起对患有膝关节骨性关节炎的雄性大鼠进行干细胞治疗
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。