Merck
79714
Supelco
乙酸钠
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
别名:
乙酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa
CAS号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
99.0-101.0% (NT)
形狀
solid
自燃溫度
1112 °F
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
pH值
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 10%, clear, colorless
紫外吸收
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES 字串
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: 本研究将乙酸钠应用于木聚糖酶活性测定的自动化新方法,提高了分析效率和精密度(Cürten et al., 2018)。
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: 本研究使用乙酸钠制备细菌抗原,显示了其在微生物学和免疫学分析中的实用性(Lancefield and Perlmann, 1952)。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)