主要文件
5.43827
Supelco
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur
别名:
硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
231-639-5
NACRES:
NA.21
pH值:
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
产品名称
硫酸98%, for HPLC LiChropur
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
化驗
≥98% (alkalimetric)
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
pH值
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1