Merck
56982
Supelco
邻苯二甲酸氢钾
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-100.5% (HPLC)
别名:
KHP, 苯二甲酸氢钾, 邻苯二甲酸 单钾盐, 酞酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCC6H4COOK
CAS号:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
化驗
99.5-100.5% (HPLC)
形狀
solid
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
損耗
≤0.5% loss on drying
pH值
3.0-5.0
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
&lambda ;
10 % in H2O (hot)
紫外吸收
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)