Merck
63961
Supelco
三乙胺缓冲物质,用于生物化学 盐酸盐
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$153.00
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$153.00
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3N · HCl
CAS号:
分子量:
137.65
Beilstein:
3906409
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
99.0-101.0% (AT)
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
雜質
≤1.0% water
mp
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
&lambda ;
in H2O (3 g in 30 mL)
紫外吸收
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)