主要文件
5.43835
Supelco
碳酸氢铵
for HPLC LiChropur
别名:
碳酸氢铵, 碳酸氢铵,碳酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)HCO3
CAS号:
分子量:
79.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
213-911-5
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
67 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
pH值
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
溶解度
220 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
一般說明
碳酸氢铵可用作HPLC分析中的流动相成分。它是一种挥发性缓冲盐,在HPLC分离中具有pH控制和缓冲能力。
應用
  • Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: 本研究探讨了金三羧酸铵盐作为检测铝试剂的应用局限性,为其特异性和与金属离子的相互作用提供了关键见解(Clark RA, Krueger GL, 1985)。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Suppression effects of carbonate on the interaction between stainless steel and phosphate groups of phosphate compounds in high-performance liquid chromatography and electrospray ionization mass spectrometry
Asakawa Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1198, 80-86 (2008)