主要文件
475914
Sigma-Aldrich
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
别名:
制霉菌素,诺尔斯链霉菌, 制霉素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H75NO17
CAS号:
分子量:
926.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
制霉菌素,诺尔斯链霉菌, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
品質等級
化驗
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white to yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
InChI 密鑰
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
一般說明
一种对酵母和支原体有效的多烯抗真菌抗生素。以低选择性诱导细胞损失低分子量物质。对 Na+ 具有选择性的阳离子选择性离子载体。增加 Na+ - K+ 泵的活性。
一种对酵母和支原体有效的多烯抗真菌抗生素。以低选择性诱导细胞损失低分子量物质。对 Na+ 具有选择性的阳离子选择性离子载体。增加 Na+ - K+ 泵的活性。建议浓度为 50 µg/ml。
生化/生理作用
功效:≥3000单位/毫克(无水)。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Gruwel, M.L., et al. 1995.Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994.FEBS Lett.360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994.J. Am. Soc.Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989.《感染性疾病Dis.160, 1056.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3