Merck
D3900
Sigma-Aldrich
地昔帕明 盐酸盐
≥98% (TLC), powder, tricyclic antidepressant
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22N2 · HCl
CAS号:
分子量:
302.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
地昔帕明 盐酸盐, ≥98% (TLC), powder
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: 50 mg/mL
起源
Sanofi Aventis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChI 密鑰
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC6A2(6530)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
地昔帕明是丙咪嗪和洛非帕明的代谢物,它是一种有效的三环抗抑郁药。
應用
盐酸地昔帕明已被用于:
  • 防止去甲肾上腺素神经元变性并最大程度提高DA神经元的摄取
  • 防止去甲肾上腺素能系统的非选择性损坏
  • 作为去甲肾上腺素再摄取抑制剂治疗大鼠病变
生化/生理作用
三环类抗抑郁药是一种比血清素转运蛋白(Ki= 61 nM)更有效的去甲肾上腺素转运蛋白抑制剂(Ki= 4 nM)。
地昔帕明可用于治疗抑郁症。。它还可用于控制儿童遗尿症。地昔帕明有助于消除糖尿病性神经病变引起的疼痛。
特點和優勢
该化合物收录于 受体分类和信号转导手册的《生物胺转运体 》页面。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物由Sanofi Aventis开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
注意
吸湿
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Effects of desipramine, amitriptyline, and fluoxetine on pain in diabetic neuropathy
Max M B, et al.
The New England Journal of Medicine, 326(19), 1250-1256 (1992)
Exercise induces behavioral recovery and attenuates neurochemical deficits in rodent models of Parkinson's disease
Tillerson J L, et al.
Neuroscience, 119(3), 899-911 (2003)
Desipramine
reference module in biomedical sciences (2018)
Resonant antidromic cortical circuit activation as a consequence of high-frequency subthalamic deep-brain stimulation
Li S, et al.
Journal of Neurophysiology (2007)
William Menegas et al.
Nature neuroscience, 21(10), 1421-1430 (2018-09-05)
Midbrain dopamine neurons are well known for their role in reward-based reinforcement learning. We found that the activity of dopamine axons in the posterior tail of the striatum (TS) scaled with the novelty and intensity of external stimuli, but did