描述
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850355P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850355P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850355P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850355P-500mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂质类型
phospholipids
cardiolipins
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
生化/生理作用
包装
法律信息
通常也和此产品一起购买
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3