形狀
tablet
包裝
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
製造商/商標名
Roche
溶解度
aqueous buffer: soluble
吸收
0.08 at 280 nm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
不含EDTA的cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可抑制广泛的丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶。与其他cOmplete片剂相比,它们不含EDTA,可保持金属依赖性蛋白质的稳定性和功能不受影响。利用IMAC(固相金属亲和色谱)进行的多聚His标签融合蛋白亲和纯化也得到了简化(无需透析)。
由于优化了片剂的成分,它们对丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶具有出色的抑制作用,并且非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。不含EDTA的cOmplete片剂同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。金属蛋白酶和天冬氨酸蛋白酶不受抑制。
不含EDTA的cOmplete片剂与cOmplete片剂相同,唯一的区别是不包含EDTA或其他螯合剂(例如 EGTA)。
由于优化了片剂的成分,它们对丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶具有出色的抑制作用,并且非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。不含EDTA的cOmplete片剂同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。金属蛋白酶和天冬氨酸蛋白酶不受抑制。
不含EDTA的cOmplete片剂与cOmplete片剂相同,唯一的区别是不包含EDTA或其他螯合剂(例如 EGTA)。
特異性
抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶。不抑制金属蛋白酶。
應用
cOmplete™, 不含EDTA可用于细菌、酵母、植物以及动物细胞提取物中的丝氨酸及半胱氨酸蛋白酶抑制。
不含EDTA的cOmplete片剂可用于抑制较大体积(高达50 ml)中的蛋白水解活性,其中EDTA可能干扰蛋白质稳定性(例如,含金属的蛋白质)或随后的检测。由于EDTA会对IMAC(固相金属亲和色谱)产生感染,cOmplete,不含EDTA更适合用于多聚His标签融合蛋白的分离过程。
如需在更小的体积(最高达10 ml)内对蛋白酶活性进行抑制,我们推荐使用不含EDTA的cOmplete Mini。
不含EDTA的cOmplete片剂可用于抑制较大体积(高达50 ml)中的蛋白水解活性,其中EDTA可能干扰蛋白质稳定性(例如,含金属的蛋白质)或随后的检测。由于EDTA会对IMAC(固相金属亲和色谱)产生感染,cOmplete,不含EDTA更适合用于多聚His标签融合蛋白的分离过程。
如需在更小的体积(最高达10 ml)内对蛋白酶活性进行抑制,我们推荐使用不含EDTA的cOmplete Mini。
不含EDTA的cOmplete™蛋白酶抑制剂混合物已用作以下组分
- 免疫沉淀裂解缓冲液(IPLS)的组分,以裂解人胚肾细胞293(HEK293T细胞)进行谷胱甘肽共沉淀
- 射免疫沉淀测定(RIPA)缓冲液,裂解细胞进行蛋白质印迹分析
- 细菌细胞裂解缓冲液A
不含EDTA的cOplete™蛋白酶抑制剂混合物已用作放射免疫沉淀测定(RIPA)裂解缓冲液成分,可重悬中国仓鼠卵巢(CHO)细胞。它还用作HCT116大肠癌细胞重悬缓冲液成分。
特點和優勢
使用cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可以保护蛋白质以免被广泛的蛋白酶降解。在短短几分钟内,不受抑制的蛋白酶水解活性即可降解您花费数天分离的蛋白质。这些方便的水溶性片剂各自含有蛋白酶抑制剂的混合物,能抑制大多数细胞类型(包括动物、植物、酵母和细菌)的蛋白酶水解活性。不需要称重或测量就能确保一致的结果。
- 易于使用:只需将速溶片加入到您的缓冲液中即可。
- 完善的保护:立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶的降解。
- 灵活性:几乎能够保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
- 安全性:选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
成分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂专有混合物。
品質
用胰腺提取物进行性能测试。
外觀
片剂保存在玻璃瓶中
準備報告
工作浓度:每50 ml提取液加入1片
工作溶液:制备工作溶液:
一片cOmplete无EDTA蛋白酶抑制剂片剂足以抑制50 ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应25ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(25X浓度)。
制备储备溶液(25X浓度)
将一片不含EDTA的cOmplete片剂溶于2ml蒸馏水或2ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
工作溶液:制备工作溶液:
一片cOmplete无EDTA蛋白酶抑制剂片剂足以抑制50 ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应25ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(25X浓度)。
制备储备溶液(25X浓度)
将一片不含EDTA的cOmplete片剂溶于2ml蒸馏水或2ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重構
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。也可采用2ml水或100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)制备25×储备溶液。储备溶液在2至8℃下稳定保存1-2周或在-15至-25℃下稳定保存至少12周;在15至25℃下可以在含硫醇的溶液中使用。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
也與該產品經常一起購買
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Hybrid mass spectrometry approaches to determine how L-histidine feedback regulates the enzyzme MtATP-phosphoribosyltransferase
Structure, 25(5), 730-738 (2017)
Genes, 12(9) (2021-09-29)
During a plant's life cycle, plastids undergo several modifications, from undifferentiated pro-plastids to either photosynthetically-active chloroplasts, ezioplasts, chromoplasts or storage organelles, such as amyloplasts, elaioplasts and proteinoplasts. Plastid proteome rearrangements and protein homeostasis, together with intracellular communication pathways, are key
The O-GlcNAc transferase OGT interacts with and post-translationally modifies the transcription factor HOXA 1
Febs Letters, 592(7), 1185-1201 (2018)
Application of the Bradford Assay for Cell Lysis Quantification: Residual Protein Content in Cell Culture Supernatants
Biotechnology Journal, 1800714-1800714 (2019)
RNA biology, 18(5), 718-731 (2021-01-08)
The capsid protein of dengue virus strain 2 (DENV2C) promotes nucleic acid structural rearrangements using chaperone activity. However, the role of DENV2C during the interaction of RNA elements in the conserved 5' untranslated region (5'UTR) to the 3' untranslated region
相关内容
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.