描述
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850745P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850745P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850745P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850745P-500mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂质类型
phospholipids
cardiolipins
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
InChI key
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
通常也和此产品一起购买
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3