Merck
700252P
Avanti
Taurolithocholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(2-sulphoethyl)-amide sodium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$270.00
$270.00
预计发货时间2025年8月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$270.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO5S
CAS号:
分子量:
505.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$270.00
预计发货时间2025年8月19日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700252P-10mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)