Merck
700214P
Avanti
Hyodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,6α-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40O4
CAS号:
分子量:
392.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
InChI key
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700214P-10MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)