Merck
700247P
Avanti
牛磺熊脱氧胆酸钠盐
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-胆烷酸-3α,7ß-二醇N-(2-磺乙基)-酰胺钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO6S
CAS号:
分子量:
521.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700247P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC