主要文件
700268P
Avanti
甘氨石胆酸
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-胆烷酸-3α-醇 N-(羧甲基)-酰胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$260.00
$260.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$260.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H43NO4
CAS号:
分子量:
433.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$260.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶 (700268P-10mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)