Merck
700250P
Avanti
Taurodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-cholanic acid-3α,12α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$540.00
$540.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$540.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO6S
CAS号:
分子量:
521.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$540.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
包装
package of 1 × 5 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700250P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)