Merck
700216P
Avanti
7-Ketodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol-7-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38O5
CAS号:
分子量:
406.56
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700216P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3