化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.468
密度
0.980 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup