Merck
706396
Sigma-Aldrich
α-环戊基扁桃酸
97%
别名:
2-环戊基-2-羟基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$93.80
$93.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$93.80
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16O3
CAS号:
分子量:
220.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$93.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
146-151 °C
官能团
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)