Merck
253170
Sigma-Aldrich
2,5-二氢呋喃
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$127.00
100 G
$352.00
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$127.00
100 G
$352.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O
CAS号:
分子量:
70.09
Beilstein:
103174
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
沸点
66-67 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
SMILES字符串
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
InChI key
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2,5-二氢呋喃在钯(111)上的吸附和热化学已通过高分辨率电子能量损失谱和程序性升温脱附进行了研究[1]。2,5-二氢呋喃-氩分子复合物的自由射流毫米波光谱已在60-78GHz的频率范围内进行了研究[2]
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Liq. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
33.8 °F - closed cup
闪点(°C)
1 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Free jet absorption millimetre wave spectrum of the 2, 5-dihydrofuran-argon adduct.
CAMINATI BW, et al.
Molecular Physics, 91(4), 663-668 (1997)
Clay M Horiuchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(16), 13320-13332 (2010-08-11)
High-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) and temperature-programmed desorption (TPD) were used to study the adsorption and thermal chemistry of 2,3-dihydrofuran (2,3-DHF) and 2,5-dihydrofuran (2,5-DHF) on Pd(111). The results, paired with earlier computational results, indicate that 2,3-DHF and 2,5-DHF both