Merck
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-二氢-2H-吡啶
97%
别名:
1-N-Boc-1,2,3,4-四氢吡啶, 3,4-二氢-1(2H)-吡啶羧酸-1,1-二甲基乙基酯, 3,4-二氢吡啶-1(2H)-羧酸叔丁酯, N-(叔丁氧羰基)-1,2,3,4-四氢吡啶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$172.00
$172.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$172.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO2
分子量:
183.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$172.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.477
密度
0.988 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
InChI key
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F - closed cup
闪点(°C)
93.3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)