Merck
Strona głównaWestern BlottingRozwiązywanie problemów z elektrotransferem półsuchym lub w zbiorniku
Rozwiązywanie problemów z elektrotransferem półsuchym lub w zbiorniku
Elektrotransfer odnosi się do standardowej procedury przenoszenia białek z żelu poliakrylamidowego (SDS-PAGE) na membranę transferową PVDF firmy Immobilon®. Dwie powszechnie stosowane techniki elektrotransferu to transfer w zbiorniku i transfer półsuchy. Obie opierają się na tych samych zasadach i różnią się jedynie urządzeniami mechanicznymi używanymi do utrzymywania stosu żel/membrana i zastosowaniami pola elektrycznego.
Kliknij na objawy elektrotransferu półsuchego lub zbiornikowego, aby przeczytać o możliwych przyczynach i środkach zaradczych:
Band Smeared/Distorted
Wysokie tło w detekcji fluorescencyjnej
Brak sygnału
.
Poor Transfer of Small Molecular Weight Proteins
.
Słaby transfer białek o dużej masie cząsteczkowej (~80 kDa)
Poor Transfer of Positively Charged Proteins
.
Poor Semi-Dry Transfer
.
Poor Transfer of a Wide Range of Protein Sizes