Przygotowanie próbki i rozwiązywanie problemów z elektroforezą żelową
Prądy elektryczne, przewody, wyprowadzenia, grzebienie, przecieki... tak wiele okazji do kłopotów. Ale nadal używamy żeli, ponieważ elektroforeza pozostaje skutecznym sposobem oddzielania białek - dzięki czemu wyniki immunodetekcji opartej na przeciwciałach mogą być dość jednoznaczne.
Kliknij tematy Przygotowanie próbek i elektroforeza żelowa, aby przeczytać o możliwych przyczynach i środkach zaradczych:
- No Bands or Gel Front
- Próbka nie opada na dno studni
- Sample Leaking Out
- Bands Are Smeared Vertically
- Za dużo pasm
- /PL/plŻel działający niezwykle wolno
- /PL/plŻel działający niezwykle szybko
- Paski białka zbyt blisko siebie (nie do końca rozwiązane)
- Lewe i/lub prawe pasma żelu są zniekształcone.
- Paski tworzą uśmiechnięte kształty
Brak opasek lub żelu z przodu | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
Białka spłynęły z żelu |
|
Niewystarczająca ilość białka została załadowana na żel |
|
Próbka rozproszyła się od studzienki przed zastosowaniem zasilania./td> |
|
Za mało SDS w próbce |
|
Próbka nie opada na dno studni | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Receptura |
|
Próbka wyciekająca ze studni | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
Studzienki uszkodzone podczas usuwania grzebienia |
|
Studzienki uszkodzone podczas ładowania próbki |
|
Paski są rozmazane pionowo | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
Niepełna rozpuszczalność białka blokuje białka przed wejściem do żelu |
|
Degradacja białek |
|
Zbyt duża ilość załadowanego białka ![]() Effect of loading too dużej ilości białka na SDS-PAGE (prawy skrajny pas) |
|
Żel działa zbyt szybko |
|
Słaba jakość lub stary żel |
|
Zbyt wiele zespołów | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
Degradacja białek |
|
Agregacja białek |
|
Żel działa niezwykle wolno | ||
---|---|---|
Możliwe przyczyny | Środek zaradczy | |
Bufory zbyt skoncentrowane |
| |
Zbyt niskie natężenie prądu |
|
Niezwykle szybkie działanie żelu | |
---|---|
Możliwe przyczyny | Środek zaradczy |
Bufory zbyt rozcieńczone |
|
Zbyt wysokie natężenie prądu |
|
Pasma białek zbyt blisko siebie (nie do końca rozwiązane) | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
Niewystarczający czas działania |
|
Nieprawidłowy rozmiar porów żelu |
|
Skrajne lewe i/lub prawe pasma żelu są zniekształcone | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
Efekty brzegowe |
|
Zespoły tworzą uśmiechnięte kształty | |
---|---|
Możliwa przyczyna | Receptura |
Nadmierne ciepło ![]() Przebieg żelu jest "uśmiechnięty." Jest to spowodowane zbyt wysokim napięciem. Ponadto, docelowe pasma są wybielone, spowodowane użyciem odczynnika wykrywającego w zbyt wysokim stężeniu. |
|
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch