Zmodyfikowane podłoże Dulbecco (IMDM) Iscove'a
I3390 [1x] g/L | I7633 g/L | |
---|---|---|
Sole nieorganiczne | ||
Chlorek wapnia | 0.1653 | 0.1653 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.9767 |
Chlorek potasu | 0.33 | 0.33 |
Zazotan potasu | 0.000076 | 0.000076 |
Dwuwęglan sodu | 3.024 | - |
Sodium Chloride | 4.505 | 4.505 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.109 | 0.109 |
Selenian sodu | 0.000017 | 0.000017 |
Aminokwasy | ||
L-Alanina | 0.025 | 0.025 |
L-Arginina - HCl | 0.084 | 0.084 |
L-Asparagina - H2O | 0.0284 | 0.0284 |
Kwas L-asparaginowy | 0.03 | 0.03 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.09124 | 0.09124 |
Kwas L-glutaminowy | 0.075 | 0.075 |
L-Glutamina | - | 0.584 |
Glicyna | 0.03 | 0.03 |
L-histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.105 | 0.105 |
L-Leucyna | 0.105 | 0.105 |
L-Lizyna - HCl | 0.146 | 0.146 |
L-Metionina | 0.03 | 0.03 |
L-Fenyloalanina | 0.066 | 0.066 |
L-Prolina | 0.04 | 0.04 |
L-Seryna | 0.042 | 0.042 |
L-Treonina | 0.095 | 0.095 |
L-Tryptofan | 0.016 | 0.016 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.10379 | 0.10379 |
L-Walina | 0.094 | 0.094 |
Witaminy | ||
D-Biotyna | 0.000013 | 0.000013 |
Chlorek choliny | 0.004 | 0.004 |
Kwas foliowy | 0.004 | 0.004 |
myo-Inositol | 0.0072 | 0.0072 |
Niacynamid | 0.004 | 0.004 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.004 | 0.004 |
Pyridoxal - HCl | 0.004 | 0.004 |
Ryboflawina | 0.0004 | 0.0004 |
Tiamina - HCl | 0.004 | 0.004 |
Witamina B12 | 0.000013 | 0.000013 |
Inne | ||
D-Glukoza | 4.5 | 4.5 |
HEPES | 5.958 | 5.958 |
Czerwień fenolowa - Na | 0.016 | 0.016 |
Kwas pirogronowy - Na | 0.11 | 0.11 |
Add | ||
Dwuwęglan sodu | - | 3.024 |
L-Glutamina | 0.584 | - |