Merck
Strona głównaHodowla komórek ssakówRozwiązywanie problemów związanych ze śmiercią komórek w hodowli komórkowej
Rozwiązywanie problemów związanych ze śmiercią komórek w hodowli komórkowej
Śmierć komórki: przegląd
Nie ma chyba nic bardziej frustrującego dla hodowcy komórek niż wyjęcie szalki z inkubatora i odkrycie, że jest ona pełna martwych komórek. Dotarcie do sedna problemu może być bardzo trudne i czasochłonne, ale dzięki staranności i właściwemu prowadzeniu dokumentacji można zdiagnozować i uniknąć śmierci komórek w hodowli.
Śmierć komórek występuje głównie w dwóch formach: pasywnej i zaprogramowanej. Pasywna śmierć komórki lub martwica jest procesem niezależnym od ATP, który wynika z nagłego i silnego stresu środowiskowego, który prowadzi do obrzęku komórek, a ostatecznie do ich lizy. Z kolei zaprogramowana śmierć komórki jest zależna od ATP. Jedna z form - apoptoza - może być wyzwalana zewnętrznie lub wewnętrznie i prowadzi do kurczenia się komórek, zwiększonego stężenia cytozolowego Ca2+ i pękania błony. Inną formą zaprogramowanej śmierci komórki -Autofagia to proces, który normalnie promuje przetrwanie komórek poprzez degradację i recykling składników komórkowych poprzez system lizosomalny komórki. Jednak w ekstremalnych warunkach stresu autofagia może prowadzić do śmierci komórki i charakteryzuje się obecnością pęcherzyka, który obejmuje mitochondria, retikulum endoplazmatyczne i rybosomy, a następnie dostarcza je do układu lizosomalnego. Ostatnie badania sugerują, że apoptoza i nekroza to dwie skrajności spośród aż dziesięciu lub więcej różnych form śmierci komórkowej i że istnieje znaczna ilość przesłuchów między tymi dwoma procesami.
Fazy wzrostu komórek
Rysunek 1.Podwójne barwienie żywych/umarłych komórek.
So Many Ways to Go: A Cell Death Glossary
Anoikis: apoptoza w przylegających komórkach, która występuje z powodu utraty interakcji macierzy.  Może być głównym mechanizmem supresji nowotworów.
Apoptoza zewnątrzpochodna: zaprogramowana śmierć komórki indukowana przez sygnały zewnątrzkomórkowe, które rozpoczynają się od ligacji receptorów transmembranowych, w tym FAS
Apoptoza wewnątrzpochodna: zaprogramowana śmierć komórki, która może, ale nie musi być zależna od kaspaz, charakteryzująca się zmienionym potencjałem błony mitochondrialnej
Autofagiczna śmierć komórki: cytoplazmatyczna wakuolizacja z bezkrytycznym katabolizmem zawartości cytoplazmatycznej
Ferroptoza: zależna od żelaza, nieapoptotyczna, oksydacyjna śmierć komórki, wyzwalana przez wychwyt cysteiny
Nekroptoza: zaprogramowana forma nekrozy, charakteryzująca się sygnalizacją TNFR1 poprzez RIP1, gdy kaspaza-8 jest hamowana
Nekroza: przedwczesna śmierć komórki, często wynikająca z infekcji lub urazu
Parthanatos: wyczerpanie ATP i NAD+ przez nadmierną aktywność polimerazy
Partial demolition/cornification: trwała modyfikacja struktury i funkcji komórki, zwykle zależna od kaspaz.Przykłady obejmują enukleację erytrocytów, tworzenie włókien soczewki i keratynizację komórek skóry.
Pyroptosis: apoptoza za pośrednictwem kaspazy-1 obserwowana w warunkach zapalnych - odpowiedzialna za zanik komórek T w HIV/AIDS
Secondary necrosis: martwica występująca jako konsekwencja apoptozy, często obserwowana w hodowli komórkowej
Accessing and Troubleshooting Cell Death
.Dokładne badanie mikroskopowe naczyń hodowlanych może ujawnić oczywistą śmierć komórkową charakteryzującą się wrastaniem komórek, pęcherzami i szczątkami składającymi się częściowo z "duchów" komórek lub pozostałości błonowych. W przypadku bardziej subtelnych przypadków, istnieje wiele testów dostępnych do oceny śmierci komórek w kulturach. Perhaps the most accessible of these is the trypan blue exclusion assay that is based on the principle that healthy cells with intact membranes will exclude the dye, and is quickly performed on detached or suspension cells by&hemacytometru.Testy żywotności mogą być używane do rozróżniania i ilościowego określania żywych komórek. Testy te oceniają żywotność komórek poprzez pomiar funkcji komórkowych, takich jak aktywność enzymów, produkcja ATP, funkcja błony plazmatycznej i adhezja komórek.
Liczenie komórek przy użyciu hemocytometru i błękitu trypanu
Rysunek 2.Liczenie komórek przy użyciu hemocytometru i błękitu trypanu.
Tabela 1.Najczęstsze przyczyny śmierci komórek i rozwiązania pozwalające utrzymać żywotność kultur
Referencje
1.
Krampe B, Al-Rubeai M. 2010. Cell death in mammalian cell culture: molecular mechanisms and cell line engineering strategies. Cytotechnology. 62(3):175-188. https://doi.org/10.1007/s10616-010-9274-0
2.
Cummings BS, Wills LP, Schnellmann RG. 2012. Measurement of Cell Death in Mammalian Cells. Current Protocols in Pharmacology. 56(1):12.8.1-12.8.24. https://doi.org/10.1002/0471141755.ph1208s56
3.
Méry B, Guy J, Vallard A, Espenel S, Ardail D, Rodriguez-Lafrasse C, Rancoule C, Magné N. 2017. In Vitro Cell Death Determination for Drug Discovery: A Landscape Review of Real Issues. Journal of Cell Death. 10117967071769125. https://doi.org/10.1177/1179670717691251
4.
Fundamental Techniques in Cell Culture: Laboratory Handbook. . 3rd Edition. ECACC and Sigma Aldrich®
5.
ATCC Animal Cell Culture Guide: Tips and Techniques for Continuous Cell Lines..
6.
Ryan, JA.. Corning Guide for Identifying and Correcting Common Cell Growth Problems..
7.
Cryogenic Storage of Animal Cells. ATCC. Tech Bulletin No. 3..
8.
Primary Cell Culture. Sigma Aldrich®.