Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówTest enzymatyczny β-glukuronidazy (EC 3.2.1.31) z E. coli
Test enzymatyczny β-glukuronidazy (EC 3.2.1.31) z E. coli
1. Cel
Standaryzacja procedury enzymatycznego oznaczania β-glukuronidazy.
2. Zakres
Zakres niniejszej procedury obejmuje wszystkie produkty E. coli, które mają specyfikację dla aktywności β-glukuronidazy.
3. Definicje
Jedna zmodyfikowana jednostka "Fishman" uwolni 1.0 μg fenoloftaleiny z glukuronidu fenoloftaleiny na godzinę przy pH 6,8 w temperaturze 37 °C.
4. Dyskusja
Phep-Gluc + H2   β-glukuronidaza   > D-glukuronian + fenoloftaleina
Stosowane skróty:
PheP-Gluc = glukuronid fenoloftaleiny
5. Obowiązki
Personel służb analitycznych powinien postępować zgodnie z niniejszym protokołem.
6. Bezpieczeństwo
W celu zapoznania się z zagrożeniami i odpowiednimi środkami ostrożności należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).
7. Procedura
Warunki:
T = 37 °C, pH = 6.8, A540nm, ścieżka światła = 1 cm
Metoda:
spektrofotometryczne oznaczanie szybkości zatrzymania
Odczynniki:
  • 75 mM bufor fosforanu potasu z 1.0% (w/v) albuminy surowicy bydlęcej, pH 6,8 w 37 °C
    Przygotować 100 ml w wodzie dejonizowanej przy użyciu fosforanu potasu, jednozasadowego, bezwodnego, Nr produktu. P5379 i albuminy bydlęcej, Nr produktu A4503. Dostosować do pH 6,8 w 37 °C za pomocą 1 M KOH.
  • 3.0 mM roztwór substratu glukuronidu fenoloftaleiny (PheP-Gluc)
    Przygotuj 10 mL w wodzie dejonizowanej używając wolnego kwasu glukuronowego fenoloftaleiny, nr produktu P0501.
  • 200 mM roztwór buforowy glicyny, pH 10,4.
    Użyj roztworu buforowego glicyny, nr produktu 105-2, lub przygotuj 100 ml w wodzie dejonizowanej, używając wolnej zasady glicyny, nr produktu G7126. Doprowadzić do pH 10,4 w temperaturze 37°C za pomocą 1 M NaOH.
  • Roztwór enzymu β-glukuronidazy
    Bezpośrednio przed użyciem najpierw przygotować roztwór β-glukuronidazy o stężeniu 5 mg/ml w zimnym Odczynniku A. Następnie rozcieńczyć do końcowego stężenia. Następnie rozcieńczyć do końcowego stężenia 400 - 800 jednostek/ml w zimnym odczynniku A.
  • 95% (v/v) etanol
    Przygotować 20 ml w wodzie dejonizowanej używając 200 Proof USP Ethyl Alcohol, Quantum Chemical Corporation.
  • 0,05% (w/v) Roztwór wzorcowy fenoloftaleiny (Std Soln)
    Przygotuj 5 ml rozpuszczając 2,5 mg fenoloftaleiny, Produkt Nr. P9750 w 5 ml odczynnika E lub użyj roztworu wzorcowego fenoloftaleiny.
Metoda badania:
Odmierzyć pipetą (w mililitrach) następujące odczynniki do odpowiednich pojemników: 
 TestBlank
Woda dejonizowana0.650.65
Odczynnik A (Bufor)0.500.50
Odczynnik B (PheP-Gluc)0,250,25
Wymieszać przez odwrócenie i wyrównać do 37 °C. Następnie dodać:
Odczynnik D (roztwór enzymu)0.10------
Wymieszać przez odwrócenie i inkubować w temperaturze 37 °C przez dokładnie 30 minut. Następnie dodać:
Odczynnik C (Bufor glicynowy)5.005.00
Odczynnik D (Roztwór enzymu)------0.10
Natychmiast wymieszać przez odwrócenie. Przenieś roztwory do odpowiednich kuwet i zapisz absorbancję przy 540 nm zarówno dla testu, jak i próby ślepej za pomocą odpowiedniego spektrofotometru.
Krzywa standardowa:
Przygotuj krzywą standardową, pipetując (w mililitrach) następujące odczynniki do odpowiednich pojemników:
 Std 1Std 2Std 3Std 4Std 5Blank
Woda dejonizowana0.650.650.650.650.650.65
Odczynnik A (Bufor)0.500.500.500.500.500.50
Odczynnik B (PheP-Gluc)0.250.250.250.250.250.25
Odczynnik F (Std Soln)0.020.030.050.070.10----
Odczynnik E (etanol)0.080.070.050.03----0.10
Odczynnik C (bufor glicynowy)5.005.005.005.005.005.00
Wymieszać przez odwrócenie i przenieść wzorce do odpowiednich kuwet. Zapisać wartość A540nm dla każdego wzorca za pomocą odpowiedniego spektrofotometru.
Obliczenia:
Krzywa wzorcowa:
Skorygowana ΔA540 Standard = A540 Standard - A540 Ślepa próba wzorcowa
Przygotuj krzywą wzorcową, wykreślając ΔA540 dla wzorca w stosunku do mikrogramów fenoloftaleiny.
Oznaczanie próbki:
Skorygowane ΔA540 Próbka = A540 Próbka - A540 Próba ślepa
Określić całkowitą liczbę mikrogramów uwolnionej fenoloftaleiny, korzystając z krzywej wzorcowej.
Jednostki/mL enzymu = (μg uwolnionej fenoloftaleiny)(2)(df)
(0.1)
2 = Korekta czasowa testu (definicja jednostki = 1 godzina)
df = Współczynnik rozcieńczenia
0,1 = Objętość (w mililitrach) użytego enzymu
Units/g solid = units/mL enzyme
g solid/mL enzyme
.
Jednostki/g białka = jednostki/mL enzymu
g białka/mL enzymu
.
Końcowe stężenie testu:
W mieszaninie reakcyjnej o objętości 1,50 ml końcowe stężenia wynoszą 30 mM fosforanu potasu, 0,50 mM kwasu glukuronowego fenoloftaleiny i 40-80 jednostek β-glukuronidazy.
UWAGI:
  1. Ten test jest oparty na cytowanych referencjach.
  2. W przypadku, gdy nasz produkt lub są określone, można zastąpić równoważne odczynniki.
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch