Merck
Analiza gradientowa kwasów bosweliowych metodą UHPLC na Ascentis® Express Phenyl-Hexyl
Analiza gradientowa kwasów bosweliowych metodą UHPLC na Ascentis® Express Phenyl-Hexyl application for UHPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Phosphoric acid
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
CONDITIONS
column
Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53345-U)
mobile phase
[A] 0.1% phosphoric acid; [B] acetonitrile
gradient
50% B for 0.5 min; to 100% B in 4.5 min; held at 100% B for 5 min
flow rate
0.6 mL/min
pressure
2390 psi (165 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 210 nm
injection
2 μL
sample
6 Boswellic Acids 50μg/mL in 70:30, water:methanol