Merck
53345-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem fenylowym z powłoką rdzeniową (SPP)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
phenylhexyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
zakres pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Phenyl-Hexyl phase has unique selectivity arising from solute interaction with the aromatic ring and its delocalized electrons. It is complementary (orthogonal) to both C18 and RP-Amide phases because of this unique aromaticity. The Phenyl-Hexyl phase also tend to exhibit good shape selectivity, which may originate from solute multipoint interaction with the planar ring system. More retention and selectivity will often be observed for solutes with aromatic electron-withdrawing groups (fluorine, nitro, etc.) or with a delocalized heterocyclic ring system such as the benzodiazepine compounds.
Zastosowanie
  • W pełni zautomatyzowana i szybka metoda wykorzystująca bezpośredni wtrysk próbki w połączeniu z kolumną on-line SPE-HPLC z rdzeniem stapianym do oznaczania ochratoksyny A i cytryniny w piwie typu lager...: W niniejszym badaniu przedstawiono szybką, zautomatyzowaną metodę wykrywania mikotoksyn w piwie przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zastosowanie kolumny 2445 Express Phenyl-Hexyl umożliwia wydajne i skuteczne przetwarzanie próbek, demonstrując jej zastosowanie w kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności (Lhotska et al., 2016).
  • Zalety kolumn z cząstkami typu rdzeń-powłoka w chromatografii z sekwencyjnym wtryskiem do oznaczania kwasów fenolowych ..: W artykule zbadano korzyści płynące z zastosowania technologii cząstek typu core-shell, w tym kolumn 2445 Express Phenyl-Hexyl, w analizie kwasów fenolowych. Badanie podkreśla zwiększoną wydajność i skuteczność kolumn, co czyni je cennymi w analizie chemicznej próbek środowiskowych i żywności (Chocholous et al., 2013).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Chavez-Eng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1011, 204-214 (2016-01-17)
An ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the simultaneous determination of (4S,5R)-5-[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-5'-isopropyl-2'-methoxy-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl] methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one (anacetrapib, I) and [(13)C5(15)N]-anacetrapib, II in human plasma has been developed to support a clinical study to determine the absolute bioavailability of I.
Petr Chocholouš et al.
Talanta, 103, 221-227 (2012-12-04)
Currently, for Sequential Injection Chromatography (SIC), only reversed phase C18 columns have been used for chromatographic separations. This article presents the first use of three different stationary phases: three core-shell particle-packed reversed phase columns in flow systems. The aim of
Ivona Lhotská et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(12), 3319-3329 (2016-03-20)
A new fast and sensitive method based on on-line solid-phase extraction on a fused-core precolumn coupled to liquid chromatography with fluorescence detection has been developed for ochratoxin A (OTA) and citrinin (CIT) determination in lager beer samples. Direct injection of
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Dalibor Šatínský et al.
Talanta, 142, 124-130 (2015-05-25)
A new on-line SPE-HPLC method using fused-core columns for on-line solid phase extraction and large volume sample injection for increasing the sensitivity of detection was developed for the determination of insecticides fenoxycarb and cis-, trans-permethrin in surface waters. The separation
Produkty
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.