Merck
Analiza LC/MS/MS witamin B1 i B6 w Ascentis® Express OH5
Analiza LC/MS/MS witamin B1 i B6 w Ascentis® Express OH5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Thiamine Hydrochloride (B1)
analytical standard
Pyridoxine Hydrochloride (B6)
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express  OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase
[A] water with 0.1% formic acid/10 mM ammonium formate; [B] acetonitrile with 0.1% formic acid/10 mM ammonium formate; (A:B, 15:85)
flow rate
0.2 mL/min
pressure
1150 psi (79 bar)
column temp.
30 °C
detector
MS, ESI(+), MRM mode
injection
1 μL
sample
10 ng/mL in mobile phase
Opis
Komentarz do analizy
W niniejszej pracy opracowano metodę HILIC LC/MS/MS do analizy rozpuszczalnych w wodzie witamin B1 i B6 na kolumnie Ascentis® Express OH5. Rozpuszczalniki klasy LC/MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych, co zapewnia niezawodną i bezawaryjną pracę.