Merck
53757-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
3730,00 zł
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid chromatography-mass spectrometry metabolite library for metabolomics: Evaluating column suitability using a scoring approach
Diamantidou D, et al.
Journal of Chromatography A, 1690, 463779-463779 (2023)
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1690, 463779-463779 (2023-01-22)
Untargeted metabolomic studies require an extensive set of analyte (metabolic) information to be obtained from each analyzed sample. Thus, highly selective, and efficient analytical methodologies together with reversed-phase (RP) or hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) are usually applied in these
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which
Produkty
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Protokoły
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard
Rozdzielenie chlorowodorku pirydoksyny (B6), wzorzec analityczny; chlorowodorek tiaminy (B1), wzorzec analityczny
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.