Analiza LC/MS melaminy i produktów hydrolizy w Ascentis® Express HILIC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(+), full scan
injection
2 μL
sample
1 mg/L in mobile phase