Merck
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 4
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 4 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Buphedrone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Mephedrone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Methylone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
MDAI hydrochloride solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (9:1) with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
N-Ethylcathinone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 1
application for HPLC
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 2
application for HPLC
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 3
application for HPLC
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in [A] acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
pressure
267 psi (18.4 bar)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection
2 μL
sample
500 ng/mL in acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Praca w trybie HILIC na kolumnie Ascentis Express zapewniła podstawową rozdzielczość tych soli kąpielowych, w tym związków izobarycznych. Rozpuszczalniki o bardzo wysokiej czystości zostały użyte w celu zapewnienia niskich zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.