Merck
M-140
Supelco
Methylone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Methylone hydrochloride solution
Wybierz wielkość
1 ML
920,00 zł
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
920,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.69
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.N(C(C)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A synthetic stimulant of the amphetamine and cathinone classes also known as bk-MDMA or 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone. Significant abuse of this designer drug has been reported in the UK, Netherlands, Sweden, and New Zealand.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Sun et al.
Scientific reports, 10(1), 18957-18957 (2020-11-05)
The melanocortin peptides have an important role in regulating body weight and appetite. Mice that lack the desacetyl-α-MSH and α-MSH peptides (Pomctm1/tm1) develop obesity. This effect is exacerbated by a high fat diet (HFD). However, development of obesity in female