Kluczowe dokumenty
G005912
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu 2445 Express HILIC, zestaw 3
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 267 psi (18.4 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Praca w trybie HILIC na kolumnie Ascentis Express zapewniła podstawową rozdzielczość tych soli kąpielowych, w tym związków izobarycznych. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych, co zapewniło niezawodną i bezawaryjną pracę. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Pentedrone hydrochloride, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    3-Fluoromethcathinone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    4-Methylethcathinone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    4-Fluoromethcathinone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    3,4-Dimethylmethcathinone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)