Merck
Analiza LC/MS leków antyarytmicznych i metabolitów w osoczu w Ascentis® Express HILIC po przygotowaniu próbki przy użyciu HybridSPE®-fosfolipidów
Analiza LC/MS leków antyarytmicznych i metabolitów w osoczu w Ascentis® Express HILIC po przygotowaniu próbki przy użyciu HybridSPE®-fosfolipidów application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Amiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
N-Desethylamiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
(±)-Flecainide solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Lidocaine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
HybridSPE®-Phospholipid
96-well Plate, bed wt. 50 mg, volume 2 mL, pk of 1
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
rabbit plasma, unfiltered K2-EDTA, spiked with each compound at 100 ng/mL (3:1, plasma:1% formic acid in acetonitrile)
SPE tube/cartridge
HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate (575656-U)
sample addition
to each well add 100 μL plasma, followed by a 300 μL of 1% formic acid in acetonitrile
elution
collect, filtrate and analyze directly.
column
Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile, 5:95 (A:B), adjusted to pH 7.0 with formic acid
flow rate
0.4 mL/min
pressure
1305 psi (90 bar)
column temp.
35 °C
detector
ESI+, 100-1000 m/z
injection
0.5 μL
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja pokazuje ekstrakcję i analizę antyarytmicznych leków nasercowych w próbkach osocza przy użyciu LC/MS/MS. Chromatografia HILIC na aparacie Ascentis Express wraz z selektywnym przygotowaniem próbki przy użyciu HybridSPE-Phospholipid zapewniły czułość i rozdzielczość. Zastosowano najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS, aby zapewnić niski poziom zakłóceń tła i niski poziom zanieczyszczeń cząsteczkowych, co zapewniło niezawodną i bezawaryjną pracę. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany