Merck
L-018
Supelco
Lidocaine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
150,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Klucz InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lidokaina jest lekiem miejscowo znieczulającym i przeciwarytmicznym. Ten analityczny wzorzec referencyjny jest odpowiedni do stosowania w aplikacjach LC/MS lub GC/MS do testowania narkotyków w moczu, toksykologii klinicznej i analizy kryminalistycznej. Lidokaina jest często dodawana do kokainy jako rozcieńczalnik.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Soledad Cepeda et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (12)(12), CD006581-CD006581 (2010-12-15)
Lidocaine administration produces pain due to its acidic pH. The objective of this review was to determine if adjusting the pH of lidocaine had any effect on pain resulting from non-intravascular injections in adults and children. We tested the hypothesis
S Picardi et al.
British journal of anaesthesia, 112(2), 370-379 (2013-09-26)
Signalling of several G-protein-coupled receptors of the Gq/11 family is time-dependently inhibited by local anaesthetics (LAs). Since LA-induced modulation of muscarinic m1 and m3 receptor function may explain their beneficial effects in clinical practice, such as decreased postoperative cognitive dysfunction
Martin Greif et al.
Heart (British Cardiac Society), 100(9), 691-695 (2014-01-25)
To assess the feasibility of transcatheter aortic valve implantation (TAVI; Medtronic CoreValve and Edwards SAPIEN XT) under local anaesthesia with only mild analgesic medication and fluoroscopic guidance. 461 patients underwent TAVI under local anaesthesia with lidocaine. The procedure was performed
VyVy N Young et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 150(4), 582-586 (2014-02-06)
(1) Compare tolerance of aerosolized spray versus syringe administration of topical anesthesia for transnasal flexible laryngoscopy (TFL), (2) analyze cost-effectiveness of both techniques. Prospective, blinded, randomized trial. Tertiary academic laryngology practice. One hundred and eight patients underwent TFL over 3
Bettina F Cuneo et al.
Circulation, 128(20), 2183-2191 (2013-11-13)
The electrophysiology of long QT syndrome (LQTS) in utero is virtually unstudied. Our goal here was to evaluate the efficacy of fetal magnetocardiography (fMCG) for diagnosis and prognosis of fetuses at risk of LQTS. We reviewed the pre/postnatal medical records