Merck
Analiza HPLC cukrów i tauryny w napoju energetycznym na Ascentis® Express HILIC z wykorzystaniem detekcji UV i ELSD w serii
Analiza HPLC cukrów i tauryny w napoju energetycznym na Ascentis® Express HILIC z wykorzystaniem detekcji UV i ELSD w serii application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Sucrose
≥99.5% (GC)
Taurine
≥99%
Fruktoza
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Glucose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILlC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile; (09:01:90, A:B:C)
flow rate
0.6 mL/min
pressure
812 psi (56 bar)
column temp.
35 °C
detector
ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection
2 μL
sample
dilute1:9 in acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność systemu Ascentis Express HILIC do skutecznego oddzielania popularnych dodatków do napojów stosowanych w napojach energetycznych zawierających kofeinę. Analizę przeprowadzono przy użyciu detektorów UV i ELSD połączonych szeregowo, a ten chromatogram pochodzi z ELSD.