Analiza HPLC białek metodą wykluczania wielkości na kolumnach Zenix® SEC-300, wpływ szybkości przepływu (kolumna 30 cm)
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steelCONDITIONS
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777028)
mobile phase
150 mM potassium phosphate, pH 6.8
flow rate
as indicated on figure
column temp.
ambient
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
sample
each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
Opis
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies