Merck
Analiza HPLC wzorców białkowych na 7691 SEC-300 metodą wykluczania wielkości pod wpływem chlorku potasu
Analiza HPLC wzorców białkowych na 7691 SEC-300 metodą wykluczania wielkości pod wpływem chlorku potasu application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Myoglobin from equine heart
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Uracil
≥99.0%
Thyroglobulin from bovine thyroid
(For Gel Filtration Chromatography)
IgG from rabbit serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Potassium chloride
BioXtra, ≥99.0%
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
EXP® Pre-Column Filter
holder with EXP titanium hybrid ferrule, pack of 1 sets
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.5μm, pkg of 5 ea
CONDITIONS
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777028)
mobile phase
[A], 0.15 M potassium phosphate, monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide; [B] 0.15 M potassium phosphate, monobasic, 0.2 M potassium chloride, pH 7.0 with potassium hydroxide; (mobile phase is either 100% A or 100% B)
flow rate
0.3 mL/min
pressure
1000 psi (69 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 215 nm
injection
2.5 μL
sample
Waters BEH200 SEC protein standard
Opis
Komentarz do analizy
W chromatografii wykluczania, dodanie soli halogenkowych (zazwyczaj chlorku sodu lub potasu) w umiarkowanym stężeniu do buforu wodnego może poprawić wydajność chromatograficzną analitów białkowych. W tym przypadku, jeśli chodzi o wydajność chromatograficzną, odnotowano niewielki wpływ, z wyjątkiem IgG, gdzie poprawiono kształt piku.
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies