Merck
Analiza HPLC czterech białek na kolumnie 7691 SEC-300, porównanie średnicy wewnętrznej kolumny
Analiza HPLC czterech białek na kolumnie 7691 SEC-300, porównanie średnicy wewnętrznej kolumny application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Myoglobin from equine heart
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
IgG from human serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Uracil
≥99.0%
Thyroglobulin from bovine thyroid
(For Gel Filtration Chromatography)
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
CONDITIONS
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (Z777024)
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777028)
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
mobile phase
0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with phosphoric acid
flow rate
15, 72, 207 μL/min (2.1 mm ID, 4.6 mm ID, 7.8 mm ID, respectively)
pressure
220, 240, 350 psi (2.1 mm ID, 4.6 mm ID, 7.8 mm ID, respectively)
column temp.
25 °C
detector
UV, 215 nm
injection
0.3, 1.4, 4.0 μL (2.1 mm ID, 4.6 mm ID, 7.8 mm ID, respectively)
sample
(Waters SEC200 Protein Std)
Opis
Komentarz do analizy
Mniejsze średnice wewnętrzne kolumn (ID) są atrakcyjne ze względu na niskie zużycie rozpuszczalnika. Jednakże, gdy dostępna jest odpowiednia próbka, kolumny analityczne o większej średnicy wewnętrznej mogą być korzystne, ponieważ zapewniają lepszą wydajność kolumny.
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies