Merck
Analiza HPLC flawonoidów w soku z limonki na aparacie Ascentis® Express C18
Analiza HPLC flawonoidów w soku z limonki na aparacie Ascentis® Express C18 application for HPLC, application for SPE
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Hesperidin
analytical standard
Narirutin
≥98% (HPLC)
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
2-Propanol
99.5%, HPLC grade
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
lime juice hand-squeezed in laboratory, centrifuged and filtered through a 0.45 μm nylon filter disc (Acrodisc)
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase
[A] water/formic acid (99.9:0.1); [B] water/acetonitrile/isopropanol/formic acid (39.9:20:40:0.1)
gradient
10% B for 3 min; 10 to 34% B in 30 min; 34 to 100% B in 1 min; held at 100% B for 6 min; 100 to10% B in 1 min
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
ambient
detector
PDA: 190–370 nm; chromatogram extracted at 283 nm
detector
ESI-MS: mass spectral range, 250-700 m/z; interval, 0.5 s; scan speed, 938 amu/s; nebulizing gas (N2) flow, 1.5 L/min; (interface temperature, 350 °C; heat block, 300 °C; desolvation line (DL) temperature, 300 °C; DL voltage, 34 V; probe voltage, +4.5 kV; Qarray voltage, 1.0 V; RF voltage, 90 V; detection gain, 1.05 kV)
injection
2 μL
Opis
Komentarz do analizy
Flawonoidy są związkami polifenolowymi wszechobecnymi w przyrodzie i podzielonymi, zgodnie z ich strukturą chemiczną, na flawonole, flawony, flawanony, izoflawony, katechiny, antocyjanidyny i chalkony. Są one szeroko obecne w owocach, warzywach, liściach, orzechach, nasionach, korze i napojach (herbata, kawa, piwo, wino i napoje owocowe).