Merck
GC Analysis of Stored Apples on 5% Phenyl Column after SPME using 100 μm PDMS Fiber
GC Analysis of Stored Apples on 5% Phenyl Column after SPME using 100 μm PDMS Fiber suitable for GC, application for SPME
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Hexyl acetate
analytical standard
Butyl acetate
analytical standard
Isoamyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Hexyl 2-methylbutanoate
analytical standard
Hexyl hexanoate
analytical standard
Włókno SPME
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with manual holder
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Holder
for use with manual sampling
SPME Fiber Holder
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
CONDITIONS
sample/matrix
300-450g intact fruit in a 3 liter flask at ambient temp, exposed to an air flow of 25-30 mL/min
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm film (57310-U)
desorption process
250°C for 90 sec
column
5% phenyl polysiloxane, 25m × 0.25 mm I.D., 0.34 μm film (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28473-U)
oven
40 °C (1.5 min) to 250 °C at 50 °C/min, hold 1 min
inj. temp.
250 °C
detector
mass spectrometer, m/z = 40-300 (40 spectra/sec)
carrier gas
helium, 1.5 mL/min (44 cm/min)
sample
Apples
Opis
Komentarz do analizy
SPME może skrócić czas pobierania próbek i jest uzupełnieniem technik szybkiej separacji/detekcji, takich jak chromatografia gazowa ze sprężonym czasem (TCGC) i spektrometria masowa czasu przelotu (TOF-MS), umożliwiając analizę dziesiątek związków w ciągu kilku minut. Badacze wykorzystali SPME do monitorowania lotnych związków smakowych w jabłkach, truskawkach, pomidorach i wielu innych owocach i warzywach. W tym zastosowaniu, włókna SPME PDMS/divinylbenzene (DVB) o grubości 65 μm zostały wykorzystane do wychwytywania substancji lotnych pochodzących z jabłek Mutsu przechowywanych przez 3-4 miesiące w temperaturze 0°C.