Key Documents
18282
Hexyl hexanoate
analytical standard
Synonim(y):
Hexyl caproate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
245-246 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?