Merck
GC Analysis of Free Fatty Acids in Parmesan Cheese using Nukol after SPME using 65 μm Carbowax/DVB Fiber
GC Analysis of Free Fatty Acids in Parmesan Cheese using Nukol after SPME using 65 μm Carbowax/DVB Fiber suitable for GC, application for SPME
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Valeric acid
analytical standard
Butyric acid
analytical standard
Decanoic acid
analytical standard
Hexanoic acid
analytical standard
Nonanoic acid
analytical standard
Octanoic acid
analytical standard
Propionic acid
analytical standard
Dodecanoic acid
analytical standard
Isobutyric acid
analytical standard
Heptanoic acid
analytical standard
Isovaleric acid
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Holder
for use with Manual Sampling, pk of 1
SPME Fiber Holder
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2 Autosamplers, pk of 1
CONDITIONS
sample/matrix
100 mg cheese in 40 mL vial
SPME fiber
65 μm Carbowax/divinylbenzene StableFlex (57336-U)
extraction
65 °C 15 min (headspace)
desorption process
250 °C, 1 min
column
Nukol, 15 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24106-U)
oven
50 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.
250 °C
injection
splitless/split (closed 1 min), 250°C
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec
liner
0.75 mm liner
sample
Parmesan cheese
Opis
Komentarz do analizy
W tym badaniu SPME wykorzystano do analizy wolnych kwasów tłuszczowych w serze parmezan przy użyciu włókna SPME 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB). Ekstrakcję próbki sera w przestrzeni nadpowierzchniowej przeprowadzono w temperaturze 65 °C przez 15 minut i analizowano metodą GC z detekcją FID. SPME jest idealny do analizy substancji lotnych związanych ze stałymi próbkami żywności. Chemia fazowa kolumny Nukol GC zapewnia doskonały kształt piku związków kwaśnych.