Merck
Analiza GC FAME w orzechach włoskich na SLB®-IL111
Analiza GC FAME w orzechach włoskich na SLB®-IL111 suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 37 mm, Overall H 270 mm
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 37 mm, Overall H 420 mm
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 54 mm, Overall H 300 mm
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
CONDITIONS
column
SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven
168 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
FID, 250 °C
injection
1 μL, split 100:1
liner
4 mm ID FocusLiner w/taper
sample
ground walnuts prepared for analysis per AOCS Official Method Ce 1k-09
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja ilustruje ekstrakcję i analizę GC orzechów włoskich pod kątem kwasów tłuszczowych. Orzech włoski jest uważany za znaczące roślinne źródło kwasu alfa-linolenowego (ALA). Zarówno ALA, jak i kwas linolowy (LA) są dominującymi niezbędnymi kwasami tłuszczowymi u ludzi (1). Próbki zostały przygotowane przy użyciu trawienia kwasem / hydrolizy alkalicznej, a następnie metylacji, jak opisano w oficjalnej metodzie AOCS Ce 1k-09 (2). BHT dodano jako przeciwutleniacz przed ekstrakcją. Wszystkie próbki zostały zatężone do 1 ml przed analizą GC. Skład FAME olejów roślinnych jest zwykle określany przy użyciu metody AOCS Ce 1h-05, która wyznacza użycie kolumny cyjanopropylosilikonowej (3). SLB-IL111 jest wysoce polarną kolumną, która zapewnia alternatywną selektywność i rozdzielczość geometrycznych izomerów pozycyjnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Może być używana jako uzupełnienie kolumny wyznaczonej metodą.