Merck
29647-U
Supelco
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, SLB-IL111, ciecz jonowa
Wybierz wielkość
1 EA
8880,00 zł
8880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
8880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
100 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
typ kolumny
capillary extremely polar
Opis ogólny
Application: World′s first commercial column to rate over 100 on our GC column polarity scale. Selectivity most orthogonal to non-polar and intermediate polar phases, resulting in very unique elution patterns. Maximum temperature of 270 ºC is very impressive for such an extremely polar column. Great choice for separation of polarizable analytes (contain double and/or triple C-C bonds) from neutral analytes. Also a good GCxGC column choice. Launched in 2010.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Szybka analiza GC estrów metylowych kwasów tłuszczowych przy użyciu kolumny z wysoce polarną cieczą jonową i jej zastosowanie do oznaczania zawartości kwasów tłuszczowych trans w olejach jadalnych
W niniejszym opracowaniu przedstawiono szybką metodę analizy zawartości kwasów tłuszczowych trans w olejach jadalnych przy użyciu techniki szybkiej chromatografii gazowej (GC) w połączeniu z kolumną z wysoce polarną cieczą jonową. Metoda ta znacznie skraca czas analizy do poniżej 30 minut, w porównaniu do ponad 90 minut wymaganych przez tradycyjne metody Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików Olejowych (AOCS) i Japońskiego Stowarzyszenia Chemików Olejowych (JOCS). Skuteczność szybkiej metody GC została potwierdzona poprzez porównanie zawartości kwasów tłuszczowych trans w różnych olejach, wykazując dobrą zgodność z wynikami oficjalnych metod. Badanie podkreśla zalety stosowania m-TFPTAH do estryfikacji metylowej, która usprawnia proces i zwiększa przepustowość.
Shinsuke Inagaki, Masahiko Numata (2015) https://doi.org/10.1007/s10337-014-2837-z
  • Analiza długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych metodą jonowej cieczowej chromatografii gazowej: Wykorzystuje kapilarną kolumnę GC 3325-IL111 do precyzyjnej i wysokorozdzielczej analizy kwasów tłuszczowych, podkreślając jej zastosowanie w chemii żywności w celu zapewnienia jakości i autentyczności produktów rolnych. (Weatherly et al., 2016).
  • Charakterystyka kapilarnych kolumn z cieczą jonową do analizy estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: Omówiono zastosowanie kolumny 3325-IL111 w szczegółowym profilowaniu estrów metylowych kwasów tłuszczowych, wykazując jej skuteczność w analizie środowiskowej i biochemicznej, podkreślając tym samym jej użyteczność w złożonej analizie próbek. (Zeng et al., 2013).
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEPokaż więcej
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
    1 answer
    1. SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.