Kluczowe dokumenty
Z553581
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 37 mm, Overall H 270 mm
Wybierz wielkość
1 EA
2260,00 zł
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint ST/NS24/40
wys. całkowita
270 mm
śr. zewn. osłony
37 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This glassware features removable polypropylene hose barb connections for 1/4in. I.D. tubing. The barbs eliminate accidental glassware breakage when installing or removing tubing. A silicone rubber seal ensures a liquid- and vacuum-tight connection to the glass GL-14 thread. Simply unscrew the cap to remove the hose barb.
Molded spiral condensing coolant tube fits closely within jacket to force vapors along the spiral path. The modified feed tube reduces chance of breakage.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)